Przejdź do
R7772
Roscovitine
synthetic (organic), ≥98% (TLC), cyclin-dependent kinases inhibitor, powder
Synonim(y):
2-(R)-[[9-(1-Methylethyl)-6-[(phenylmethyl)amino]-9H-purin-2-yl]amino]-1-butanol, 6-(Benzylamino)-2(R)-[[1-(hydroxymethyl)propyl]amino]-9-isopropylpurine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
486,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1680,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H26N6O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
354.45
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
486,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Roscovitine, ≥98% (TLC)
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
mp
106-107 °C
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC[C@H](CO)Nc1nc(NCc2ccccc2)c3ncn(C(C)C)c3n1
InChI
1S/C19H26N6O/c1-4-15(11-26)22-19-23-17(20-10-14-8-6-5-7-9-14)16-18(24-19)25(12-21-16)13(2)3/h5-9,12-13,15,26H,4,10-11H2,1-3H3,(H2,20,22,23,24)/t15-/m1/s1
InChI key
BTIHMVBBUGXLCJ-OAHLLOKOSA-N
Application
Roscovitine has been used:
  • an inhibitor of p34cdc2/cyclin B kinase to preculture porcine oocytes
  • as a supplement in TCM199 medium for in vitro prematuration of cumulus-oocyte complexes (COCs) of adult goats
  • in astrocyte conditioned media as an inhibitor of cyclin-dependent kinase 5 (CDK5)
  • as a CDK2 inhibitor in culture media to treat hESCs
Biochem/physiol Actions
Roscovitine is a purine derived inhibitor. It stimulates apoptosis in cancer cells. It has inhibitory action on mitogen activated protein kinase (MAPK) and M-phase promoting factor (MPF) kinase activity. Roscovitine is known to arrest meiosis and thus, prevent embryonic development.
Roscovitine is a potent, selective inhibitor of cyclin-dependent kinases.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Apoptosis research. Click here to discover more featured Apoptosis products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the CDKs page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Legal Information
Sold under license from CNRS
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
557360557364SML3012
description
≥98% (TLC)
description
A potent, reversible, and selective inhibitor of Cdks that exhibits about 10-fold greater efficacy towards p34-cdk1 and p33-cdk2 and 20-fold greater efficacy towards p33-cdk5 relative to Olomoucine.
description
InSolution, ≥95%, inhibitor of cyclin-dependent kinases (CDKs)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
liquid
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
mp
106-107 °C
mp
-
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roscovitine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. In what solvent and at what concentration do I  reconstitute Roscovitine (R7772) ? 
    1 answer
    1. As mentioned in the 'PROPERTIES' section, this product can be solubilized in chloroform at 50 mg/mL. In addition, this material is also soluble in DMSO at 5 mg/mL. DMSO stock solutions are stable for at least 6 months at -20°C. Please see the link below to review the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/140/282/r7772pis.pdf