Przejdź do
R8516
Unwire™ full racks, polyketone
green, Holds 72 x 13-mm tubes
Synonim(y):
moulded rack, test tube rack, Nalgene 5970-0413, benchtop tube storage, tube holder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
188,00 zł
159,80 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122804
eCl@ss:
32032201
Manufacturer/tradename:
Nalgene® 5970-0413
Feature:
Holds 72 x 13-mm tubes
Material:
polyketone
Packaging:
pack of 1 ea
159,80 zł
Cena katalogowa188,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polyketone
feature
Holds 72 x 13-mm tubes
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 5970-0413
L × W × H
200 mm × 102 mm × 57 mm
color
green
General description
Molded of durable polyketone. Unwire test tube racks have no coating that can chip or peel and permit corrosion. Excellent replacement for wire racks; withstands most lab chemicals. Excellent thermal properties and won′t get brittle in freezers. Grid design allows tubes to be tipped from side to side for clearly marking position. These racks will not float in water baths.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Unwire is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
R6641R8766R7016
description
green, Holds 72 x 13-mm tubes
description
Holds 72 x 13-mm tubes, orange
description
Holds 40 x 20-mm tubes, green
description
Holds 40 x 25-mm tubes, orange
feature
Holds 72 x 13-mm tubes
feature
Holds 72 x 13-mm tubes
feature
Holds 40 x 20-mm tubes
feature
Holds 40 x 25-mm tubes
manufacturer/tradename
Nalgene® 5970-0413
manufacturer/tradename
Nalgene® 5970-0113
manufacturer/tradename
Nalgene® 5970-0420
manufacturer/tradename
Nalgene® 5970-0125
material
polyketone
material
polyketone
material
polyketone
material
polyketone
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
color
green
color
orange
color
green
color
orange
L × W × H
200 mm × 102 mm × 57 mm
L × W × H
200 mm × 102 mm × 57 mm
L × W × H
250 mm × 102 mm × 83 mm
L × W × H
300 mm × 121 mm × 92 mm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Unwire™ full racks, polyketone
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)