Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 504,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H16N4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
268.27
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
244-379-2
MDL number:
Assay:
>98% (HPLC)
Form:
solid
504,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
>98% (HPLC)
form
solid
solubility
DMSO: 40 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(CN1CC(=O)NC(=O)C1)N2CC(=O)NC(=O)C2
InChI
1S/C11H16N4O4/c1-7(15-5-10(18)13-11(19)6-15)2-14-3-8(16)12-9(17)4-14/h7H,2-6H2,1H3,(H,12,16,17)(H,13,18,19)
InChI key
BMKDZUISNHGIBY-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Razoxane is clinically active against angiogenesis and metastasis. Razoxane specifically inhibits topoisomerase II without inducing DNA strand breaks (topo II catalytic inhibitor). It is an antimitotic agent with immunosuppressive properties. Razoxane inhibits blood-borne and lymphatic metastases in different experimental models. Studies have shown that razoxane inhibits specifically the vasculogenic mimicry of B16F10 melanoma cells.
Razoxane is clinically active against angiogenesis and metastasis; inhibits topoisomerase II without inducing DNA strand breaks (topo II catalytic inhibitor).
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?