Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
12 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 255,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
eCl@ss:
32160701
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
255,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóctechnique(s)
ELISA: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Other Notes
Intended for use with ELISA kits.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) - | technique(s) immunodetection: suitable |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
54827-17-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?