Przejdź do
RDCL2
Director™ Moduł ligacji 2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4650,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41106618
4650,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
General description
Zawiera defosforylowane - trawione Hind III/Bgl II Director-Ready� pc-myc-CMV2 do przejściowej, cytoplazmatycznej ekspresji N-końcowych białek fuzyjnych c-myc w komórkach ssaków.
Legal Information
Director is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L8663LIG169838
description
-
description
-
description
-
description
Dependable ligation with maximum flexibility
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)