Przejdź do
RDD004
PIPES
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ≥99%
Synonim(y):
1,4-Piperazinediethanesulfonic acid, Piperazine-1,4-bis(2-ethanesulfonic acid), Piperazine-N,N′-bis(2-ethanesulfonic acid)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3660,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H18N2O6S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
302.37
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
227-057-6
Beilstein/REAXYS Number:
817713
MDL number:
3660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
anhydrous
Quality Segment
product line
Redi-Dri™
assay
≥99%
form
crystalline powder
quality
free-flowing
loss
≤1.0% loss on drying, 110 degrees Celcius
useful pH range
6.1-7.5
pKa (25 °C)
6.8
mp
>300 °C (lit.)
solubility
1 M NaOH: 20 + 80 mL g, clear, colorless
SMILES string
OS(=O)(=O)CCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O6S2/c11-17(12,13)7-5-9-1-2-10(4-3-9)6-8-18(14,15)16/h1-8H2,(H,11,12,13)(H,14,15,16)
InChI key
IHPYMWDTONKSCO-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P1851P820380635
description
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ≥99%
description
BioPerformance Certified, suitable for cell culture
description
BioXtra, ≥99% (titration)
description
BioXtra, Molecular Biology, ≥99.5% (T)
assay
≥99%
assay
-
assay
≥99% (titration)
assay
≥99.5% (T)
grade
anhydrous
grade
Molecular Biology, BioPerformance Certified
grade
-
grade
Molecular Biology
Quality Level
100
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
100
product line
Redi-Dri™
product line
-
product line
BioXtra
product line
BioXtra
form
crystalline powder
form
crystalline powder
form
powder
form
powder
solubility
1 M NaOH: 20 + 80 mL g, clear, colorless
solubility
soluble, 1 M NaOH: 20 + 80 mL g, clear, colorless
solubility
1 M NaOH: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
0.1 M NaOH: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PIPES
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)