Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6630,00 zł |
Informacje o tej pozycji
6630,00 zł
grade
anhydrous
Quality Segment
product line
Redi-Dri™
assay
≥99.0%
form
powder
quality
free-flowing
loss
≤1.0% loss on drying
pH
3.0-4.5
useful pH range
6.1-7.5
pKa (25 °C)
6.8
mp
>220 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 5 % (w/w), clear, colorless
cation traces
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
absorption
≤0.02 at 290 nm at 5 % (w/w)
SMILES string
NC(=O)CNCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C4H10N2O4S/c5-4(7)3-6-1-2-11(8,9)10/h6H,1-3H2,(H2,5,7)(H,8,9,10)
InChI key
DBXNUXBLKRLWFA-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ≥99.0% | description BioUltra, ≥99.5% (T) | description BioPerformance Certified, ≥99.0%, suitable for cell culture | description ≥99.0% (titration) |
| grade anhydrous | grade - | grade BioPerformance Certified | grade - |
| assay ≥99.0% | assay ≥99.5% (T) | assay ≥99.0% | assay ≥99.0% (titration) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| product line Redi-Dri™ | product line BioUltra | product line - | product line - |
| form powder | form powder or crystals | form crystalline powder | form crystalline powder |
| pH 3.0-4.5 | pH 2.5-4.5 (25 °C, 0.1 M in H2O) | pH 3.0-4.5 | pH 3.0-4.5 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ACES
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?