Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2130,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3610,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2130,00 zł
grade
anhydrous
Quality Segment
product line
Redi-Dri™
assay
≥99.5%
form
powder
quality
free-flowing
impurities
≤5% water (Karl Fischer)
useful pH range
6.5-7.9
pKa (25 °C)
7.2
solubility
water: 33 % (w/w), clear, colorless
absorption
≤0.05 at 290 nm at 33 % (w/w)
SMILES string
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO4S.Na/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8;/h1-7H2,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
InChI key
MWEMXEWFLIDTSJ-UHFFFAOYSA-M
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ≥99.5% | description ≥99.5% (titration) | description ULTROL® Grade, ≥98% dry basis (titration), zwitterionic buffer useful in pH range 6.5-7.9 | description EMPROVE® EVOLVE |
| grade anhydrous | grade - | grade - | grade - |
| assay ≥99.5% | assay ≥99.5% (titration) | assay ≥98% dry basis (titration) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 400 | Quality Level 100 | Quality Level 400 |
| product line Redi-Dri™ | product line - | product line - | product line EMPROVE® EVOLVE |
| form powder | form powder | form solid | form powder |
| solubility water: 33 % (w/w), clear, colorless | solubility water: 33 % (w/w), clear, colorless | solubility water: 1 M (232 mg/ml) | solubility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MOPS sodium salt
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?