Przejdź do
RDD023
Sucrose
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent
Synonim(y):
α-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, α-D-Glucopyranosyl β-D-fructofuranoside, β-D-Fructofuranosyl-α-D-glucopyranoside, D(+)-Saccharose, Sugar
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
387,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
569,00 zł
2.5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1130,00 zł
960,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C12H22O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
342.30
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-334-9
Beilstein/REAXYS Number:
90825
MDL number:
387,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
grade
ACS reagent, anhydrous
product line
Redi-Dri™
form
powder or crystals
optical activity
[α]25/D +66.3 to +66.8 °
quality
free-flowing
impurities
≤0.0008 meq/g Titratable acid, ≤0.005% Insoluble matter, ≤0.05% Invert sugar
ign. residue
≤0.01%
loss
≤0.03% loss on drying, 105°C
color
white
useful pH range
5.5-7 (25 °C, 342 g/L)
mp
185-187 °C (lit.)
solubility
water: soluble 100 mg/mL (opalescent solution)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.005%, sulfate, sulfite (as SO42-): ≤0.005%
cation traces
Fe: ≤5 ppm, heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
InChI key
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Legal Information
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S1888S539184097
description
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent
description
≥99.5% (GC), BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
description
≥99.5% (GC), Grade II, suitable for plant cell culture
description
BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (HPLC)
grade
anhydrous, ACS reagent
grade
-
grade
-
grade
Molecular Biology
solubility
water: soluble 100 mg/mL (opalescent solution)
solubility
H2O: 500 mg/mL
solubility
H2O: 0.5 g/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
form
powder or crystals
form
crystals
form
powder
form
crystals
product line
Redi-Dri™
product line
BioReagent
product line
-
product line
BioUltra
color
white
color
white
color
white
color
white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sucrose
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)