Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 457,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1650,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2730,00 zł |
Informacje o tej pozycji
457,00 zł
grade
anhydrous
Quality Segment
product line
Redi-Dri™
assay
≥99%
form
powder
quality
free-flowing
impurities
≤0.2% water (Karl Fischer)
useful pH range
7.4-8.8
pKa (25 °C)
8.1
solubility
water: 20 % (w/w), clear, colorless
cation traces
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
absorption
≤0.02 at 290 nm at 20 % (w/w)
SMILES string
OCC(CO)(CO)NCC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO5/c8-2-6(3-9,4-10)7-1-5(11)12/h7-10H,1-4H2,(H,11,12)
InChI key
SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ≥99% | description ≥99% (titration), reagent grade, crystalline | description BioPerformance Certified, suitable for cell culture, ≥99% (titration) | description EMPROVE® EVOLVE |
| grade anhydrous | grade reagent grade | grade BioPerformance Certified | grade - |
| assay ≥99% | assay ≥99% (titration) | assay ≥99% (titration) | assay - |
| product line Redi-Dri™ | product line - | product line - | product line EMPROVE® EVOLVE |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 400 | Quality Level 400 |
| form powder | form crystalline | form crystalline powder | form powder |
| solubility water: 20 % (w/w), clear, colorless | solubility water: 0.1 M, clear, colorless | solubility - | solubility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tricine
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?