Przejdź do
RES1052B-B7
BIOTIN
Synonim(y):
Biotin, D-Biotin, Bios II, Coenzyme R, Vitamin B7, Vitamin H
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1130,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6750,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
16 520,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16N2O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.31
EC Number:
200-399-3
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.21
Beilstein/REAXYS Number:
86838
MDL number:
1130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
97.5-100.5%
form
powder
impurities
Trace metals; tested
color
white
mp
231-233 °C (lit.)
suitability
suitable for manufacturing use
application(s)
downstream processes
pharma/biopharma processes
upstream processes
SMILES string
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(O)=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C10H16N2O3S/c13-8(14)4-2-1-3-7-9-6(5-16-7)11-10(15)12-9/h6-7,9H,1-5H2,(H,13,14)(H2,11,12,15)/t6-,7-,9-/m0/s1
InChI key
YBJHBAHKTGYVGT-ZKWXMUAHSA-N
General description
Our SAFC® portfolio of high-quality raw materials for use in biopharmaceutical processing withstands strict quality control procedures plus the documentation and expertise to help our customers meet requirements as defined by the M-Clarity Program.
M-Clarity Program
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
To request documentation for this product, please contact Customer Support and select ‘Product Documentation′. Please note that access to the documentation for this product requires a confidentiality disclosure agreement.
Packaging
Product is available in the following package sizes:
RES1052B-B701X: 1 g container
RES1052B-B707X: 10 g container
RES1052B-B708X: 25 g container
Legal Information
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
9182719606B1116000
BIOTIN
SAFC
RES1052BB7
BIOTIN
Biotin certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
91827
Biotin
Biotin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
B1116000
Biotin
description
-
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
tested according to Ph. Eur.
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
form
powder
form
-
form
-
form
solid
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
synthetic
biological source
synthetic
assay
97.5-100.5%
assay
-
assay
-
assay
-
impurities
Trace metals; tested
impurities
-
impurities
-
impurities
-
suitability
suitable for manufacturing use
suitability
-
suitability
-
suitability
-
application(s)
downstream processes
pharma/biopharma processes
upstream processes
application(s)
clinical testing
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BIOTIN
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)