Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1320,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41105500
1320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócfeature
Includes Columns in 2 mL Collection Tubes, Lysis Solution DNA, Binding Solution, Wash Solution, Elution Buffer
packaging
pkg of Sample Kit (10 extractions)
storage temp.
room temp
General description
Do ekstrakcji DNA o wysokiej masie cząsteczkowej z komórek zwierzęcych i bakteryjnych oraz selekcji wielkości wyekstrahowanego DNA ze wszystkich rodzajów próbek.
FIRE MONKEY - EKSTRAKCJA DNA HMW
Fire Monkey to standardowy proces spin-column, który ekstrahuje DNA HMW o średniej długości nici 100kb i większej zarówno z komórek bakteryjnych, jak i ssaków w ciągu 1 godziny.
FIRE FLOWER - ZESTAW DO SELEKCJI ROZMIARU DNA
Fire Flower to standardowy proces kolumn wirówkowych, który może selekcjonować rozmiar wyekstrahowanego DNA ze wszystkich źródeł próbek w ciągu 15 minut. Fire Flower może zwiększyć ogólną średnią długość nici o 30%, jednocześnie usuwając fragmenty DNA do 30kb. Fire Flower może być stosowany do selekcji wielkości do 200 μL wyekstrahowanego DNA, mimo że próbka jest bogata w małe fragmenty DNA.
Dwie główne przełomowe cechy Fire Monkey polegają na tym, że po pierwsze generuje średnie długości fragmentów DNA od 100 kbp do 130 kbp, a po drugie znacznie zmniejsza ilość małych fragmentów DNA krótszych niż 10 kbp w produkcie końcowym. Ta kombinacja, w której znaczne ilości fragmentów DNA mają nienaruszoną długość ponad 165 000 par zasad i do kilkuset tysięcy par zasad, w połączeniu z brakiem większości mniejszych fragmentów DNA, dzięki wbudowanej możliwości wyboru rozmiaru, znacznie poprawia ostateczne sekwencjonowanie próbki w długim odczycie. Fire Monkey poprawia miarę N50 jakości sekwencjonowania o 100%, a jednocześnie zajmuje jedną szóstą czasu w porównaniu do głównych konkurencyjnych zestawów NAIP.
FIRE MONKEY - EKSTRAKCJA DNA HMW
Fire Monkey to standardowy proces spin-column, który ekstrahuje DNA HMW o średniej długości nici 100kb i większej zarówno z komórek bakteryjnych, jak i ssaków w ciągu 1 godziny.
FIRE FLOWER - ZESTAW DO SELEKCJI ROZMIARU DNA
Fire Flower to standardowy proces kolumn wirówkowych, który może selekcjonować rozmiar wyekstrahowanego DNA ze wszystkich źródeł próbek w ciągu 15 minut. Fire Flower może zwiększyć ogólną średnią długość nici o 30%, jednocześnie usuwając fragmenty DNA do 30kb. Fire Flower może być stosowany do selekcji wielkości do 200 μL wyekstrahowanego DNA, mimo że próbka jest bogata w małe fragmenty DNA.
Dwie główne przełomowe cechy Fire Monkey polegają na tym, że po pierwsze generuje średnie długości fragmentów DNA od 100 kbp do 130 kbp, a po drugie znacznie zmniejsza ilość małych fragmentów DNA krótszych niż 10 kbp w produkcie końcowym. Ta kombinacja, w której znaczne ilości fragmentów DNA mają nienaruszoną długość ponad 165 000 par zasad i do kilkuset tysięcy par zasad, w połączeniu z brakiem większości mniejszych fragmentów DNA, dzięki wbudowanej możliwości wyboru rozmiaru, znacznie poprawia ostateczne sekwencjonowanie próbki w długim odczycie. Fire Monkey poprawia miarę N50 jakości sekwencjonowania o 100%, a jednocześnie zajmuje jedną szóstą czasu w porównaniu do głównych konkurencyjnych zestawów NAIP.
Application
Odczyty Fire Monkey i Illumina wykorzystane do charakterystyki AMR:
Rasheed F et al
Microorganisms 8 (9) 1336 Emergencja oporności na fluorochinolony i cefalosporyny trzeciej generacji w Salmonella Typhi w Lahore w Pakistanie
Odczyty Fire Monkey i połączone odczyty Nanopore/Illumina wykorzystane do pełnego złożenia genomu rzadkiego patogenu łańcucha pokarmowego. Laboratorium referencyjne Public Health England:
Gao R et al
Microbiology Resource Announcements Volume: 9, Issue: 35. e0028020 Complete Genome Assemb lies of the Rare Salmonella enterica Serovar Adjame Using Nanopore and Illumina Sequence Reads
Fire Monkey and Nanopore reads used to characterize emerging resistance in a foodchain pathogen subpopulation:
Zhang CZ et al
Journal of Antimicrobial Chemotherapy dkaa288 Pojawienie się heterooporności na cyprofloksacynę u przenoszonej przez żywność Salmonella enterica serovar Agona.
Odczyty Fire Monkey i 10xIllumina używane do haplotypowania chromosomów zwierzęcych. DanaFarber Cancer
Institute, Harvard University:
Tourdot RW & Zhang CZ
bioRxiv Determination of complete chromosomal haplotypes by bulk DNA sequencing
Fire Monkey Total Nucleic Acid and PCR analysis of DNA and messenger RNA used to detect targets of
clinical infectious disease samples:
Todd AV & Lima NE
Nucleic Acid Ratio Determination (Patent Application). Pub. Nr: US 2020/0199651 .
Rasheed F et al
Microorganisms 8 (9) 1336 Emergencja oporności na fluorochinolony i cefalosporyny trzeciej generacji w Salmonella Typhi w Lahore w Pakistanie
Odczyty Fire Monkey i połączone odczyty Nanopore/Illumina wykorzystane do pełnego złożenia genomu rzadkiego patogenu łańcucha pokarmowego. Laboratorium referencyjne Public Health England:
Gao R et al
Microbiology Resource Announcements Volume: 9, Issue: 35. e0028020 Complete Genome Assemb lies of the Rare Salmonella enterica Serovar Adjame Using Nanopore and Illumina Sequence Reads
Fire Monkey and Nanopore reads used to characterize emerging resistance in a foodchain pathogen subpopulation:
Zhang CZ et al
Journal of Antimicrobial Chemotherapy dkaa288 Pojawienie się heterooporności na cyprofloksacynę u przenoszonej przez żywność Salmonella enterica serovar Agona.
Odczyty Fire Monkey i 10xIllumina używane do haplotypowania chromosomów zwierzęcych. DanaFarber Cancer
Institute, Harvard University:
Tourdot RW & Zhang CZ
bioRxiv Determination of complete chromosomal haplotypes by bulk DNA sequencing
Fire Monkey Total Nucleic Acid and PCR analysis of DNA and messenger RNA used to detect targets of
clinical infectious disease samples:
Todd AV & Lima NE
Nucleic Acid Ratio Determination (Patent Application). Pub. Nr: US 2020/0199651 .
Features and Benefits
- Protokoły są przyjazne dla użytkownika i mogą być wysokowydajne.
- Wymagany jest tylko podstawowy sprzęt laboratoryjny
- Ekstrakcja i oczyszczanie długich fragmentów DNA w ciągu jednej godziny
- Wbudowane limity wykluczenia wielkości fragmentów <10kb
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description Cytiva 17-0445-01, pkg of 10 vials | description solution | description Cytiva 28-4038-42 |
| feature Includes Columns in 2 mL Collection Tubes, Lysis Solution DNA, Binding Solution, Wash Solution, Elution Buffer | feature wetted part: no | feature - | feature - |
| packaging pkg of Sample Kit (10 extractions) | packaging pkg of 10 vials | packaging - | packaging pkg of 1 ea |
| storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?