Przejdź do
RT7POL
T7 RNA Polymerase, for in vitro transcription
≥50,000 units/mL, aqueous solution
Synonim(y):
polimeraza RNA bakteriofaga T7, Polimeraza RNA e coli T7, Polimeraza mRNA in vitro, T7 RNAP, rekombinowany T7
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
727,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2110,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.42
Specific activity:
≥50000 units/mL
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Biological source:
bacteriophage T7
Recombinant:
expressed in E. coli
Concentration:
≥50000 units/mL
Shelf life:
2 yr at -20 °C
727,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Polimeraza RNA T7, ≥50,000 units/mL, aqueous solution
biological source
bacteriophage T7
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
grade
Molecular Biology
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
aqueous solution (containing 50% glycerol), liquid
specific activity
≥50000 units/mL
shelf life
2 yr at -20 °C
mol wt
11.4 kDa
storage condition
OK to freeze
concentration
≥50000 units/mL
color
colorless
optimum pH
7.7 (37 °C)
pH
7.9 (25 °C)
suitability
suitable for (In-vitro RNA transcription)
application(s)
research use
foreign activity
DNAse, none detected
RNAse, none detected
Nickase, none detected
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Polimeraza RNA T7 to polimeraza RNA pochodząca z bakteriofaga T7, która katalizuje tworzenie RNA z DNA w kierunku od 5′ do 3′. Polimeraza T7 wymaga również dwuniciowej matrycy DNA i jonu Mg2+ jako kofaktora do syntezy RNA. Charakteryzuje się bardzo niskim poziomem błędów.1
Application
Ten produkt jest rekombinowanym białkiem wyrażanym w E. coli i indukowanym przez IPTG. MW polimerazy RNA T7 wynosi 98,9 kDa, a teoretyczne pI ~6,8.
Features and Benefits
Polimeraza T7 jest niezwykle specyficzna dla promotora, transkrybuje tylko DNA za promotorem T7 i może być stosowana do syntezy mRNA in vitro. Testy jakości obejmują:
  • Aktywność nickazy: Nie wykryto w 50 µl reakcji zawierającej 250 ng superzwiniętego DNA pUC19 i co najmniej 30 jednostek polimerazy RNA T7 inkubowanych przez 4 godziny w 37°C.
  • Aktywność DNazy: Nie wykryto w 50 µl reakcji zawierającej 250 ng liniowego DNA pUC19 i co najmniej 30 jednostek polimerazy RNA T7 inkubowanych przez 16 godzin w 37°C.
  • Aktywność RNazy: Nie wykryto w 50 µl reakcji zawierającej 1,25-2,5 ng tRNA i co najmniej 30 jednostek polimerazy RNA T7 inkubowanej przez 4 godziny w 37°C.
Physical form
Produkt jest dostarczany jako roztwór wodny zawierający 50 mM Tris-HCl, 100 mM NaCl, 20 mM β-ME, 1 mM EDTA, 0,02% (w/v) Tween 20 i 50% glicerolu, pH 7,9 w temperaturze 25°C.
Other Notes
1 jednostka polimerazy RNA T7 jest definiowana jako ilość enzymu, która syntetyzuje 1ug mRNA na godzinę w 30-minutowej reakcji zawierającej 25 μg/ml linearyzowanego plazmidu, 3 mM każdego NTP i 18 mM MgCl2, w 37°C, pH 7.7.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
103933510011039334300111480022001
description
≥50,000 units/mL, aqueous solution
description
pkg of 10 kU, (Animal Origin Free, Antibiotic Free Production, Extended Impurity tested)
description
pkg of 30 kU, (Animal Origin Free, Antibiotic Free Production, Extended Impurity tested)
description
pkg of 500 U (2 x 250_U), sufficient for ≤200 reactions
specific activity
≥50000 units/mL
specific activity
-
specific activity
-
specific activity
5 U/μL
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
-
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
-
assay
-
biological source
bacteriophage T7
biological source
-
biological source
-
biological source
bacterial (Thermus thermophilus)
form
liquid, aqueous solution (containing 50% glycerol)
form
solution
form
solution
form
liquid
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
recombinant
-
recombinant
expressed in E. coli
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)