Przejdź do
S0569
SB 239063
>98% (HPLC)
Synonim(y):
trans-1-(4-Hydroxycyclohexyl)-4-(4-fluorophenyl)-5-(2-methoxypyridimidin-4-yl)imidazole
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
941,00 zł
799,85 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H21N4O2F
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
368.40
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
>98% (HPLC)
Form:
powder
799,85 zł
Cena katalogowa941,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
>98% (HPLC)
form
powder
color
white
mp
206-207.2 °C
solubility
DMSO: 11 mg/mL, H2O: insoluble
originator
GlaxoSmithKline
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1nccc(n1)-c2c(ncn2[C@@H]3CC[C@@H](O)CC3)-c4ccc(F)cc4
InChI
1S/C20H21FN4O2/c1-27-20-22-11-10-17(24-20)19-18(13-2-4-14(21)5-3-13)23-12-25(19)15-6-8-16(26)9-7-15/h2-5,10-12,15-16,26H,6-9H2,1H3/t15-,16-
InChI key
ZQUSFAUAYSEREK-WKILWMFISA-N
General description
SB 239063 helps to decrease neutrophilia, inflammatory cytokines, matrix metallopeptidase 9 (MMP-9) and fibrosis in the lung.
Application
SB 239063 has been used to determine the roles of c-Jun N-terminal kinase (JNK), p38 MAP kinase, and extracellular signal regulated protein kinase (ERK)/p42/p44 mitogen activated protein kinase (MAPK) on the viability and apoptosis of cardiomyocytes under glutathione S-transferase (GST) inhibition. It has also been used in neuron-microglia conditioned media (CM) experiments and pharmacokinetics.
Biochem/physiol Actions
Potent p38 MAP kinase inhibitor. Selective for α and β. No activity against γ and δ isoforms.
Features and Benefits
This compound was developed by GlaxoSmithKline. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Legal Information
Sold for research purposes under agreement from Glaxo­Smith­Kline
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SB 239063
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)