Przejdź do
S0577
Streptokinase C from Streptococcus sp.
lyophilized solid, ≥3,500 unit/mg solid
Synonim(y):
Streptokinase
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
221,00 zł
50000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
618,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Numer WE:
Specific activity:
≥3,500 unit/mg solid
Assay:
40—60% protein (biuret)
Biological source:
bacterial (Streptococcus sp.)
Recombinant:
expressed in E. coli
221,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bacterial (Streptococcus sp.)
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
assay
40—60% protein (biuret)
form
lyophilized solid
specific activity
≥3,500 unit/mg solid
color
off-white to light yellow
application(s)
life science and biopharma
storage temp.
−20°C
Gene Information
Streptococcus pyogenes ... SKC(134997)
General description
Research area: Cell Signaling
Streptokinase is an extracellular enzyme, a single-chain polypeptide produced by several strains of β-hemolytic Streptococci. It is composed of multiple structural domains like α-, β-, and γ-domains that are involved in various functions.
Application
Streptokinase C from Streptococcus sp. has been used to quantitate the survival of Staphylococcus aureus in whole human blood.
Biochem/physiol Actions
Streptokinase shows fibrinolytic activity by triggering the circulatory plasminogen either via a fibrin-dependent or fibrin-independent mechanism. Streptokinase has been studied majorly in terms of its therapeutic efficacy and treating myocardial infarction to dissolve clots.
Physical form
Lyophilized powder containing approx. 50% bovine serum albumin (total protein by biuret) with sodium glutamate.
Other Notes
One unit will liquify a standard clot of fibrinogen, plasminogen, and thrombin at pH 7.5 at 37 °C in 10 min.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S5265Y0000868S3134
description
lyophilized solid, ≥3,500 unit/mg solid
description
lyophilized powder, Protein ~3 % by Lowry, 25,000-50,000 U/vial
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
lyophilized powder, ≥2,000 units/mg solid
assay
40—60% protein (biuret)
assay
-
assay
-
assay
-
Gene Information
Streptococcus pyogenes ... SKC(134997)
Gene Information
Streptococcus pyogenes MGAS8232 ... slo(993428)
Gene Information
-
Gene Information
-
biological source
bacterial (Streptococcus sp.)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
specific activity
≥3,500 unit/mg solid
specific activity
25,000-50,000 U/vial
specific activity
-
specific activity
≥2,000 units/mg solid
application(s)
life science and biopharma
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
form
lyophilized solid
form
lyophilized powder
form
-
form
lyophilized powder
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)