Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2080,00 zł |
0.2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2960,00 zł 2516,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2080,00 zł
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
HPC-1, monoclonal
mol wt
antigen 35 kDa
contains
15 mM sodium azide
species reactivity
rat, bovine, rabbit
technique(s)
immunocytochemistry: suitable using monolayer cultures of neonatal retina cells, microarray: suitable, western blot: 1:2,000 using crude preparation of synaptic vesicles from rat cerebral cortex
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rat ... Stx1a(116470)
General description
Immunogen
Application
- immunoblotting
- immunohistochemistry
- immunoprecipitation from hippocampal lysate
- immunohistochemical analysis
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description clone HPC-1, ascites fluid | description clone HPC-1, purified from hybridoma cell culture | description IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution | description affinity isolated antibody |
| conjugate unconjugated | conjugate - | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| antibody form ascites fluid | antibody form purified from hybridoma cell culture | antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form affinity isolated antibody |
| biological source mouse | biological source - | biological source rabbit | biological source rabbit |
| clone HPC-1, monoclonal | clone HPC-1, monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| Gene Information rat ... Stx1a(116470) | Gene Information - | Gene Information rat ... Stx7(60466) | Gene Information human ... STX1A(6804) |
| species reactivity rat, bovine, rabbit | species reactivity monkey, rat, human, dog, mouse, bovine | species reactivity rat | species reactivity human, mouse, rat |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?