Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1550,00 zł |
200 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3890,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1550,00 zł
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
lyophilized powder
species reactivity
rat
technique(s)
western blot: 1:200 using rat heart membranes
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SCN5A(6331)
mouse ... Scn5a(20271)
rat ... Scn5a(25665)
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description affinity isolated antibody, lyophilized powder | description affinity isolated antibody, lyophilized powder | description affinity isolated antibody, lyophilized powder | description affinity isolated antibody, lyophilized powder |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| Gene Information human ... SCN5A(6331) | Gene Information human ... SCN5A(6331) | Gene Information human ... SCN11A(11280) | Gene Information human ... SCN10A(6336) |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?