Przejdź do
S1006
Sulfatides from bovine brain
≥97% (TLC), powder
Synonim(y):
Cerebroside sulfate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2060,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3480,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
11 790,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
2060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Sulfatides from bovine brain,
Quality Segment
storage temp.
−20°C
General description
Sulfatide is a 3-O-sulfogalactosylceramide consisting primarily of galacto cerebroside sulfate. It is localized in myelin sheath and comprises approximately 4% of total myelin lipid in brain.
Sulfatideis a glycospingolipid and plays an essential role in host-pathogen recognition,β-cell function, infection, haemostasis/thrombosis, protein trafficking, cellgrowth, cell adhesion, neuronal plasticity, cell morphogenesis, and signaltransduction. It is found on the surface of the blood cells such asplatelets, leukocytes, and erythrocytes. Sulfatides are also found in the serumas glycosphingolipids in lipoproteins. It is made up of glycan part, a hydrophobic part, 3-O-sulfated galactose, and ceramide, which in turn is composed of a sphingosine base and a fatty acid. It is an important component forthe maintenance of the myelin sheath andproper formation of the axo-glial junctions. Variations in the production ofsulfatides are associated with various human diseases like cancer andimmunological disorders. Alterations in the sulfatide metabolism lead to synapticdysfunction, neurological decline, inflammation, and myelin deterioration.
Application
Sulfatides has been used in:
  • enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) in human plasma samples
  • thin layer chromatography in myelin membranes
  • in sulfatide binding assay of properdin
Biochem/physiol Actions
Sulfatides play a key role in physiological processes of nervous system, immune system and in insulin secretion. Anomalies in sulfatides catabolism in lysosome is implicated in late infantile metachromatic leukodystrophy. High levels of sulfatides is also observed in ovarian cancer. Sulfatides contribute to the pathogenesis of chronic inflammatory diseases of the central nervous system.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
131305PC4832P9256
description
-
description
Avanti Research™ - A Croda Brand
description
~95%
description
lyophilized powder, ≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Hi, Do you have any information about the sulfatide composition/profile of “Sulfatide from bovine brain (S1006)”.
    1 answer
    1. As reported in the 'DESCRIPTION' section of the product page, Sulfatide is a 3-O-sulfogalactosylceramide consisting primarily of galacto cerebroside sulfate. This product has not been further characterized.