Przejdź do
S1270
β-Sitosterol
synthetic, ≥95%
Synonim(y):
beta-Sitosterol, α-Dihydrofucosterol, 22,23-Dihydrostigmasterol, 24α-Ethylcholesterol, 5-Stigmasten-3β-ol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1180,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2180,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6470,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H50O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
414.71
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-480-6
Beilstein/REAXYS Number:
1916165
MDL number:
1180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
mp
136-140 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@H](C1)CC[C@@]2(C)C1=CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@H](C)CC[C@H](C(C)C)CC
InChI
1S/C29H50O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h10,19-21,23-27,30H,7-9,11-18H2,1-6H3/t20-,21-,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1
InChI key
KZJWDPNRJALLNS-VJSFXXLFSA-N
Application
β-Sitosterol has been used:
  • to study its ability to improve the suitability of two pollens
  • as a standard in the determination of sterol purities
  • as a standard in quantitative genetic analysis
  • as a standard in the estimation of plant sterols
Biochem/physiol Actions
A phytosterol with structure very similar to cholesterol that exhibits estrogenic activity. Inhibits proliferation of human leukemia cells, with G2/M arrest, endoreduplication, and polymerization of α-tubulin and microtubules.
Increased β-sitosterol administration displaces cholesterol during absorption. This elevates fecal secretion. It is known to regulate intestinal immunity.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
85451567152S9889
description
synthetic, ≥95%
description
≥70%
description
Common plant steroid that possesses anticholesteremic properties.
description
from soybean, ≥96%
biological source
synthetic
biological source
plant
biological source
-
biological source
soybean
functional group
hydroxyl
functional group
hydroxyl
functional group
-
functional group
hydroxyl
assay
≥95%
assay
≥70%
assay
≥95% sterol basis, ≥75% (β-sitosterol, GC)
assay
≥96%
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
10-30°C
storage temp.
−20°C
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Still not finding the right product?
Explore all of our products under β-Sitosterol
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. is it HPLC grade?
    1 answer
    1. This product is not an HPLC grade and is intended for general research use. The purity is determined by GC.