Przejdź do
S1507
Sera bovine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
639,00 zł
543,15 zł
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2030,00 zł
1725,50 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
Biological source:
bovine
Origin:
USA origin
Form:
lyophilized powder
543,15 zł
Cena katalogowa639,00 złZaoszczędź 15%
Rabat tylko przez Internet
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bovine
form
lyophilized powder
origin
USA origin
storage temp.
2-8°C
Application
Adult bovine serum is bactericidal against Helicobacter pylori. However, it can be used effectively to support H. pylori cultures after heat inactivation at 56 ° C for 30 min.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
12133CSAB56000300SAB56000329
description
-
description
USA origin, for cell culture, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
clone SAB56000300, affinity purified immunoglobulin
description
clone RM429, affinity purified immunoglobulin
form
lyophilized powder
form
-
form
-
form
-
biological source
bovine
biological source
bovine (calf)
biological source
-
biological source
-
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
-
origin
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)