Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1250,00 zł 1062,50 zł |
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4380,00 zł 3723,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H32F3N3O2 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
620.53
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
1062,50 zł
Cena katalogowa1250,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
H2O: >5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.Cl.CN(CCN(C)Cc1cn(-c2cccc(c2)C(F)(F)F)c3ccccc13)CC4=COc5cc(C)c(C)cc5C4=O
InChI
1S/C32H32F3N3O2.2ClH/c1-21-14-28-30(15-22(21)2)40-20-24(31(28)39)18-37(4)13-12-36(3)17-23-19-38(29-11-6-5-10-27(23)29)26-9-7-8-25(16-26)32(33,34)35;;/h5-11,14-16,19-20H,12-13,17-18H2,1-4H3;2*1H
InChI key
GOZMBJCYMQQACI-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... TNF(7124)
mouse ... TNF(21926)
rat ... TNF(24835)
Application
SPD304 has been used in the inhibition of tumor necrosis factor receptor 1 (TNFR1) in dorsal root ganglion neurons and tumor necrosis factor alpha in colonic epithelial cell lines.
SPD304 may be used in TNF-α-mediated cell signaling studies.
Biochem/physiol Actions
Trimerization of TNF-α is essential for its biological activity. SPD304 inhibits the trimerization by interacting with Glycine 122 residue. It also inhibits the activity of Receptor activator of nuclear factor-κB ligand (RANKL) by similar interaction.
SPD304 is a small molecule inhibitor of TNF-α activity.
SPD304 is a small molecule inhibitor of TNF-a activity with a novel mechanism of action. It interferes with protein-protein interactions on the contact surfaces of the trimeric TNF-a subunits, displacing one of the trimer units, resulting in dissociation of the trimer and loss of activity at the receptor TNFR1. SPD304 inhibits TNFR1 receptor binding to TNF-a with an IC50 of 22μM in vitro and inhibits TNF-a-mediated stimulation of IkB degradation in HeLa cells with an IC50 of 4.6 μM.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC), solid | description targeting mouse Tnf |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| form solid | form lyophilized powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility H2O: >5 mg/mL | solubility - |
| color white | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?