Przejdź do
S1763
Somatostatin
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Synonim(y):
Growth hormone release inhibiting factor, SRIF, Somatostatin-14, Somatotropin release inhibiting factor
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
0.1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
269,00 zł
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1360,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C76H104N18O19S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1637.88
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
254-186-5
Beilstein/REAXYS Number:
6436064
MDL number:
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Assay:
≥97% (HPLC)
269,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
H2O: 1 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]N1[C@@H](Cc2ccccc2)C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(=O)N[C@@H](Cc4c[nH]c5ccccc45)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)N[C@@H](Cc6ccccc6)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)NC(CO)C(=O)N[C@@H](CSSC[C@H](NC(=O)CNC(=O)[C@H](C)N)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C1=O)C(O)=O
InChI
1S/C76H104N18O19S2/c1-41(79)64(100)82-37-61(99)83-58-39-114-115-40-59(76(112)113)92-72(108)57(38-95)91-75(111)63(43(3)97)94-71(107)54(33-46-23-11-6-12-24-46)90-74(110)62(42(2)96)93-66(102)51(28-16-18-30-78)84-69(105)55(34-47-36-81-49-26-14-13-25-48(47)49)88-68(104)53(32-45-21-9-5-10-22-45)86-67(103)52(31-44-19-7-4-8-20-44)87-70(106)56(35-60(80)98)89-65(101)50(85-73(58)109)27-15-17-29-77/h4-14,19-26,36,41-43,50-59,62-63,81,95-97H,15-18,27-35,37-40,77-79H2,1-3H3,(H2,80,98)(H,82,100)(H,83,99)(H,84,105)(H,85,109)(H,86,103)(H,87,106)(H,88,104)(H,89,101)(H,90,110)(H,91,111)(H,92,108)(H,93,102)(H,94,107)(H,112,113)/t41-,42+,43+,50-,51-,52-,53-,54-,55-,56-,57?,58-,59-,62-,63-/m0/s1
InChI key
NHXLMOGPVYXJNR-FQSIDJEASA-N
Application
Somatostatin has been used in cell culture. It has also been used in the study of glucose-6-phosphate dehydrogenase activity in monolayer cultures of thyroid epithelial cells.
Biochem/physiol Actions
Somatostatin regulates the endocrine system and affects neurotransmission and cell proliferation via interaction with G protein-coupled somatostatin receptors and inhibition of the release of numerous secondary hormones.
Somatostatin (SST) is a peptide. It performs several functions like anti-proliferation, pro-apoptosis and anti-migration. Somatostatin performs physiological activities with the help of various G protein-coupled receptor subtypes (SST receptor (SSTR)-1, SSTR2A, SSTR2B, and SSTR3–5).
Physical form
powder-0 °C; stock-frozen in working aliquots, avoid repeated freeze/thaw
Preparation Note
To prepare 2 μg/ml stock solution, dissolve in 5 ml sterile culture medium per μg somatostatin.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S9129S094500005230850
Somatostatin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
S0945000
Somatostatin
description
powder, BioReagent, suitable for cell culture
description
≥97% (HPLC), powder
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
assay
-
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
form
powder
form
powder
form
-
form
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Somatostatin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. こちらの製品を溶解後-20℃に凍結保存した場合、どれほどの期間安定(使用可能)か情報がございましたら教えてください。 よろしくお願いいたします。
    1 answer
    1. This product is soluble in water at 1mg/mL. Working aliquots may be stored at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
      Long-term stability studies have not been performed. However, various sources state the this compound is stable in solution at 4°C several days and may be stored frozen for extended periods with the addition of a carrier protein (HSA or BSA) at 0.1%. This information has not been validated.
      Helpful?
  2. Do I need to filter it after reconstituting it in sterile water?
    1 answer
    1. This is not a sterile powder. Stock solutions should be filter sterilized prior to use.
      Helpful?
  3. Can I reconstitute Somatostatin in sterile water or PBS?
    1 answer
    1. This product can be reconstituted in sterile water at 1mg/mL. While it is very likely soluble at this rate in PBS as well, we have not tested the product to confirm.