Przejdź do
S1772
Sodium chloride solution 15%
150 g/L sodium chloride in H2O, tissue culture grade, suitable for insect cell culture
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12161700
sterility
sterile-filtered
concentration
150 g/L sodium chloride in H2O, tissue culture grade
technique(s)
cell culture | insect: suitable
impurities
endotoxin, tested
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)