Przejdź do
S1820
Ser-Phe-Leu-Leu-Arg-Asn-amide trifluoroacetate salt
≥98% (HPLC), Thrombin receptor activating peptide, lyophilized powder
Synonim(y):
PAR-1 (Protease-Activated Receptor) Selective Activating Peptide, PAR1-AP, SFLLRN-NH2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
382,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C34H57N11O8 · x CF3COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
747.89 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
382,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Ser-Phe-Leu-Leu-Arg-Asn-amide trifluoroacetate salt, ≥98% (HPLC), lyophilized powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
lyophilized powder
color
white
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)F.CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@@H](N)CO)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(N)=O
InChI
1S/C34H57N11O8.C2HF3O2/c1-18(2)13-24(31(51)41-22(11-8-12-40-34(38)39)30(50)42-23(28(37)48)16-27(36)47)44-32(52)25(14-19(3)4)45-33(53)26(43-29(49)21(35)17-46)15-20-9-6-5-7-10-20;3-2(4,5)1(6)7/h5-7,9-10,18-19,21-26,46H,8,11-17,35H2,1-4H3,(H2,36,47)(H2,37,48)(H,41,51)(H,42,50)(H,43,49)(H,44,52)(H,45,53)(H4,38,39,40);(H,6,7)/t21-,22-,23-,24-,25-,26-;/m0./s1
InChI key
YICKZNIVMKPQPD-POCCEKOUSA-N
Gene Information
human ... IGF1R(3480)
Application
Ser-Phe-Leu-Leu-Arg-Asn-amide trifluoroacetate salt has been used as a protease-activated receptor 1 (PAR-1) selective activating peptide.
Biochem/physiol Actions
Ser-Phe-Leu-Leu-Arg-Asn-amide trifluoroacetate salt (SFLLRN) acts as a protease-activated receptor 1 (PAR-1) specific agonist peptide.
Thrombin receptor activating peptide (TRAP).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S9192I4657S7152
description
≥98% (HPLC), lyophilized powder
description
≥95% (HPLC), solid
description
≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder
description
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
solid
form
lyophilized powder
form
powder
Gene Information
human ... IGF1R(3480)
Gene Information
mouse ... Insrr(23920)
Gene Information
human ... IGF1R(3480)
Gene Information
-
UniProt accession no.
P08069
UniProt accession no.
Q9WTL4
UniProt accession no.
P08069
UniProt accession no.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)