Przejdź do
S1899
N-Succinyl-Gly-Gly-Phe-p-nitroanilide
protease substrate, ≥98% (TLC), powder
Synonim(y):
Suc-Gly-Gly-Phe-PNA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
786,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2500,00 zł
2125,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4320,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H25N5O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
499.47
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
273-486-7
MDL number:
786,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
N-Succinyl-Gly-Gly-Phe-p-nitroanilide, protease substrate
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
acetic acid: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)CCC(=O)NCC(=O)NCC(=O)NC(Cc1ccccc1)C(=O)Nc2ccc(cc2)N(=O)=O
InChI
1S/C23H25N5O8/c29-19(10-11-22(32)33)24-13-20(30)25-14-21(31)27-18(12-15-4-2-1-3-5-15)23(34)26-16-6-8-17(9-7-16)28(35)36/h1-9,18H,10-14H2,(H,24,29)(H,25,30)(H,26,34)(H,27,31)(H,32,33)
InChI key
CFYIUBWVKZQDOG-UHFFFAOYSA-N
General description
Substrate for chymotrypsin and for S. griseus protease B.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S2628S4760573462
description
protease substrate
description
protease substrate
description
elastase substrate
description
Sensitive chromogenic substrate for human leukocyte cathepsin G that is not reactive with elastase.
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
solubility
acetic acid: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
dioxane: 25 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
DMF: 25 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
DMSO: 100 mg/mL
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)