Przejdź do
S1939
Anti-Na+/Ca2+/K+ Exchanger 2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-NCKX2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
200 μL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2970,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IF, WB
Citations:
1
2970,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 78 kDa
species reactivity
rat
technique(s)
indirect immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
Immunogen
synthetic peptide corresponding to residues 90-102 of rat NCKX2.
Physical form
Solution in phosphate buffered saline containing 1.0 mg/ml bovine serum albumin and 0.05% sodium azide.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N216AB3516PAB3500P
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
description
clone C2C12
description
Chemicon®, from rabbit
description
Chemicon®, from rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
-
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
mol wt
antigen 78 kDa
mol wt
antigen 120 kDa (mature exchanger), antigen 70 kDa (proteolytic fragment), antigen 160 kDa (non-reduced)
mol wt
-
mol wt
-
Gene Information
rat ... Slc24a2(84550)
Gene Information
human ... SLC8A1(6546)
Gene Information
human ... SLC8A1(6546)
Gene Information
rat ... Slc4A1(24779)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)