Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2340,00 zł 1989,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1989,00 zł
Cena katalogowa2340,00 złZaoszczędź 15%biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
SD-G6, monoclonal
contains
15 mM sodium azide
species reactivity
canine, human, rat
technique(s)
indirect ELISA: 1:300
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SOD1(6647)
rat ... Sod1(24786)
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description clone SD-G6, ascites fluid | description recombinant, expressed in HEK 293 cells | description clone SD-G6, purified from hybridoma cell culture | description ascites fluid, clone 6F5, from mouse |
| clone SD-G6, monoclonal | clone 1G13, recombinant monoclonal | clone SD-G6, monoclonal | clone 6F5, monoclonal |
| biological source mouse | biological source rabbit | biological source mouse | biological source mouse |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| antibody form ascites fluid | antibody form purified antibody | antibody form purified from hybridoma cell culture | antibody form ascites fluid |
| species reactivity canine, human, rat | species reactivity human | species reactivity human, rat, canine | species reactivity mouse, human |
| Gene Information human ... SOD1(6647) | Gene Information human ... SOD1(6647) | Gene Information human ... SOD1(6647) | Gene Information human ... SOD1(6647) |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?