Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 vial | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 609,00 zł |
Informacje o tej pozycji
609,00 zł
biological source
mouse (CD-1)
Quality Segment
packaging
vial of 1.0 mL
concentration
20 mg/mL protein
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
mouse ... Rps9(76846)
Biochem/physiol Actions
Physical form
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description from mouse(CD-1), male, 20 mg/mL protein basis, vial of 1.0 mL | description from rat(Sprague-Dawley), male | description ≥95%, recombinant, expressed in CHO cells, lyophilized powder, suitable for cell culture | description ≥95%, recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution, suitable for cell culture |
| biological source mouse (CD-1) | biological source rat (Sprague-Dawley) | biological source rat | biological source mouse |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| Gene Information mouse ... Rps9(76846) | Gene Information rat ... Mrps9(301371) | Gene Information rat ... Ifnb1(24481) | Gene Information mouse ... Ifnb1(15977) |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under S9 from Liver, Pooled
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?