Przejdź do
S2454
Seppro™ Ammonium Bicarbonate Buffer
Synonim(y):
ABC buffer, Ammonium hydrogen carbonate, Monoammonium carbonate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
200 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
649,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41106500
649,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solution
Quality Segment
concentration
2 M
technique(s)
protein expression: suitable
color
clear colorless
application(s)
life science and biopharma
storage temp.
room temp
General description
Seppro™ Ammonium Bicarbonate Buffer is an effective buffer for protein digestion and deglycosylation reaction. It may be used to coat 2D and 3D electrophoretic gel pieces during digestion of proteins and proteomes. The ammonium bicarbonate buffer also provides moisture during enzymatic cleavage. Ammonium bicarbonate buffer regulates the microenvironmental pH of immobilized cephalosporin C acylase (CCA) for the catalysis of cephalosporin C (CPC) in a batch stirred tank reactor (STR).
Application
Ammonium bicarbonate buffer has been used as a component of cell lysis/protein extraction buffer for proteomic sample preparation.
Legal Information
6538 is a trademark of American Type Culture Collection
Seppro is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S4199S4324S4449
description
-
description
-
description
-
description
-
technique(s)
protein expression: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
concentration
2 M
concentration
-
concentration
-
concentration
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
life science and biopharma
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
form
solution
form
-
form
-
form
-
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)