Przejdź do
S2500
Scopoletin
≥99%
Synonim(y):
6-Methoxyumbelliferone, 6-Methylesculetin, 7-Hydroxy-6-methoxy-2H-1-benzopyran-2-one, 7-Hydroxy-6-methoxycoumarin, Buxuletin, Chrysatropic acid, Escopoletin, Esculetin-6-methyl ether, Gelseminic acid, Murrayetin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
841,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1680,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5630,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
9220,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H8O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.17
UNSPSC Code:
12171501
NACRES:
NA.28
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-171-9
Beilstein/REAXYS Number:
156296
MDL number:
eCl@ss:
32035490
Assay:
≥99%
841,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99%
mp
203-205 °C (lit.)
SMILES string
COc1cc2C=CC(=O)Oc2cc1O
InChI
1S/C10H8O4/c1-13-9-4-6-2-3-10(12)14-8(6)5-7(9)11/h2-5,11H,1H3
InChI key
RODXRVNMMDRFIK-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ACHE(43)
Application
  • Production of Polyphenolic Natural Products by Bract-Derived Tissue Cultures of Three Medicinal Tilia spp.: A Comparative Untargeted Metabolomics Study.: This study investigates the production of polyphenolic compounds, including scopoletin, in tissue cultures derived from the bracts of three medicinal Tilia species. The research highlights the potential of these cultures in producing valuable natural products (Szűcs et al., 2024).
Biochem/physiol Actions
Scopoletin significantly increases activity of lipoprotein lipase in adipocytes by promoting transcription of the LPL gene. It also partially reverses inhibition of LPL by TNF-α.
Dye that can be used to detect the release of reactive oxygen species during the oxidative burst; peroxynitrite scavenger; acetylcholinesterase inhibitor.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL89516161009038332
Scopoletin phyproof® Reference Substance
PHL89516
Scopoletin
Scopoletin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1610090
Scopoletin
Scopoletin analytical standard
Supelco
38332
Scopoletin
description
≥99%
description
phyproof® Reference Substance
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
analytical standard
assay
≥99%
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
assay
≥97.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
Gene Information
human ... ACHE(43)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
mp
203-205 °C (lit.)
mp
203-205 °C (lit.)
mp
203-205 °C (lit.)
mp
203-205 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Scopoletin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?