Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1150,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H20NClO2 · HBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
398.72
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32150312
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
1150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
DMSO: >20 mg/mL, H2O: insoluble
SMILES string
Br[H].CN1CCc2c(Cl)c(O)c(O)cc2C(C1)c3cccc(C)c3
InChI
1S/C18H20ClNO2.BrH/c1-11-4-3-5-12(8-11)15-10-20(2)7-6-13-14(15)9-16(21)18(22)17(13)19;/h3-5,8-9,15,21-22H,6-7,10H2,1-2H3;1H
InChI key
FHYWNBUFNGHNCP-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... DRD1(1812)
Application
Biochem/physiol Actions
SKF-83959 is an atypical agonist of D1 dopamine receptor and an allosteric modulator of σ-1 receptor on in brain and liver tissues. It has neuroprotective and anti-parkinsonian effects through selective activation of phosphoinositol-linked D1 receptor and promotes migration of cultures astrocytes by ERK1/2 activation. In in vitro studies SKF-83959 exhibits antagonist activity against dopamine D1 receptors coupled to adenylyl cyclase.
D1 dopamine receptor agonist. Displays antagonist activity in vitro and agonist activity in vivo.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC), solid | description solid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| form solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| solubility H2O: insoluble, DMSO: >20 mg/mL | solubility DMSO: soluble, H2O: 7.5 mg/mL |
| color white | color white |
| Gene Information human ... DRD1(1812) | Gene Information - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?