Przejdź do
S3065
SC 19220
≥98% (HPLC), solid
Synonim(y):
2-Acetylhydrazide 10(11H)-carboxylic acid, 8-Chloro-dibenz[b,f][1,4]oxazepine-10(11H)-carboxylic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
744,00 zł
632,40 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H14N3O3Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
331.75
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
632,40 zł
Cena katalogowa744,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white
mp
190-191 °C (lit.)
solubility
DMSO: soluble 10 mg/mL, H2O: insoluble
SMILES string
CC(=O)NNC(=O)N1Cc2ccccc2Oc3ccc(Cl)cc13
InChI
1S/C16H14ClN3O3/c1-10(21)18-19-16(22)20-9-11-4-2-3-5-14(11)23-15-7-6-12(17)8-13(15)20/h2-8H,9H2,1H3,(H,18,21)(H,19,22)
InChI key
KNURFLJTOUGOOQ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PTGER1(5731)
rat ... Ptger1(25637)
Application
SC 19220 was used to study the role of prostaglandin E2 in oxygen-glucose deprivation-induced neurotoxicity and preconditioning-induced neuroprotection in rat cortical cultures.
Biochem/physiol Actions
SC 19220 is a competitive antagonist of prostaglandin E receptors. It competes with PGE2 in regulating vesicourethral motility and increases the bladder capacity of rats. It inhibits the contraction of smooth muscles in response to prostaglandins E2 and F2α. SC 19220 also inhibits the formation of osteoclasts induced by vitamin D3, parathyroid hormone, IL-11 and IL-6.
EP1 Prostanoid receptor antagonist
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EMU024991SML4024CB_90011892
vibrant-m
SC 11
description
≥98% (HPLC), solid
description
targeting mouse Ptgfr
description
≥95% (HPLC)
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
form
solid
form
lyophilized powder
form
powder
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
solubility
H2O: insoluble, DMSO: soluble 10 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
color
white
color
-
color
white to beige
color
-
Gene Information
human ... PTGER1(5731)
rat ... Ptger1(25637)
Gene Information
mouse ... PTGFR(19220), Ptgfr(19220)
Gene Information
-
Gene Information
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)