Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122408
eCl@ss:
32031303
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
curved, sharp point stainless steel
size
4 in.
Application
Micro-dissecting scissors have been used to make an incise in the skin and peritoneum during adrenalectomy in mice.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description size 4 in., curved, sharp point stainless steel | description size 4 1/4 in., straight, sharp point stainless steel |
| material curved, sharp point stainless steel | material straight, sharp point stainless steel |
| size 4 in. | size 4 1/4 in. |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Micro-dissecting scissors
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?