Przejdź do
S3313
SB-204070 hydrochloride
solid, ≥97% (HPLC)
Synonim(y):
(1-Butyl-4-piperidinyl)methyl-8-amino-7-chloro-1,4-benzodioxane-5-carboxylate hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2950,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H27ClN2O4 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
419.34
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
2950,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
mp
243-245 °C (lit.)
solubility
H2O: 20 mg/mL (with heating)
SMILES string
Cl[H].CCCCN1CCC(CC1)COC(=O)c2cc(Cl)c(N)c3OCCOc23
InChI
1S/C19H27ClN2O4.ClH/c1-2-3-6-22-7-4-13(5-8-22)12-26-19(23)14-11-15(20)16(21)18-17(14)24-9-10-25-18;/h11,13H,2-10,12,21H2,1H3;1H
InChI key
YEQGKAOSYSXEPU-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... HTR4(3360)
Application
SB-204070 hydrochloride was used to study the role of 5-HT metabolites in trypsin-induced anion secretion in mouse cecum.
Biochem/physiol Actions
SB-204070 is a highly potent and specific antagonist of 4-HT4 receptor. It inhibits cholinergic and noncholinergic transmission and blocks the contractions of proximal colon in guinea pigs and relaxation of human colon circular smooth muscle.
Selective 5-HT4 serotonin receptor antagonist.
Legal Information
Manufactured and sold under exclusive license from GlaxoSmithKline Pharmaceuticals
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S7389
description
solid, ≥97% (HPLC)
description
powder, ≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
H2O: 20 mg/mL (with heating)
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear (warmed to 60 °C)
Gene Information
human ... HTR4(3360)
Gene Information
human ... HTR7(3363)
mp
243-245 °C (lit.)
mp
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)