Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 497,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1660,00 zł |
Informacje o tej pozycji
497,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Solvent Blue 38, practical grade
grade
practical grade
Quality Segment
form
powder
technique(s)
titration: suitable
solubility
methanol: 1 mg/mL, blue
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
General description
Solvent Blue 38 is a phthalocyanine stain, used for staining myelin, neurons and glial fibres.
Biochem/physiol Actions
Solvent Blue 38 exhibits a strong affinity towards bases in the lipoproteins of myelin sheath due to which it is stained blue.
Legal Information
Luxol is a registered trademark of Rohm and Haas Co.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description practical grade | description - | description Dye content 98 % |
| technique(s) titration: suitable | technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) - |
| grade practical grade | grade - | grade - |
| form powder | form liquid | form powder |
| solubility methanol: 1 mg/mL, blue | solubility - | solubility - |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?