Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 741,00 zł |
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1520,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
eCl@ss:
32160703
Biological source:
mouse
Origin:
USA origin
Sterility:
non-sterile
Form:
lyophilized powder
741,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
sterility
non-sterile
form
lyophilized powder
origin
USA origin
storage temp.
2-8°C
Application
Sera from mouse has been used to block non specific antigen binding in immunohistochemistry. It has also been used as a control in AdV neutralizing antibody assay.
Mouse serum is used in a variety of mouse cell culture systems to study viral infection, inhibition and transduction processes.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description frozen liquid (from clotted whole blood) | description frozen liquid | description lyophilized powder (from clotted whole blood) |
| sterility non-sterile | sterility sterile; aseptically filled | sterility sterile | sterility - |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source rat | biological source human |
| origin USA origin | origin USA origin | origin USA origin | origin USA origin |
| form lyophilized powder | form frozen liquid (from clotted whole blood) | form frozen liquid | form lyophilized powder (from clotted whole blood) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sera from mouse
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?