Schenk and Hildebrandt Vitamin 100 × (S3766) and Schenk and Hildebrandt Basal Salt Mixture (S6765) are chemstocks that may be used to generate Schenk and Hildebrandt (SH) medium for use in plant cell culture and microproagation.
Preparation Note
Opakowanie zawiera 1 l roztworu 100×.
Stosować w stężeniu 10 ml na 1 l przygotowanego podłoża, aby uzyskać odpowiednie stężenie końcowe.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)