Przejdź do
S3889
D-Sorbitol
≥98% (GC), BioReagent, suitable for cell culture, suitable for plant cell culture
Synonim(y):
D-Glucitol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
288,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
360,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1470,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOCH2(CHOH)4CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.17
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.28
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-061-5
Beilstein/REAXYS Number:
1721899
MDL number:
288,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
<1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 25 °C)
product line
BioReagent
assay
≥98% (GC)
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cell culture | plant: suitable
color
white
useful pH range
5.0-7.0 (25 °C, 182 g/L)
mp
98-100 °C (lit.)
solubility
water: soluble 182 g/L at 20 °C (68 °F)
application(s)
advanced drug delivery
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
InChI key
FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
Application
May be used for washing spheroplasts and in isoelectric focusing to minimize endoosmotic flow in agarose gels. May be used to induce osmotic stress.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Sugar alcohols for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W30290297336S1876
description
≥98% (GC), BioReagent, suitable for cell culture, suitable for plant cell culture
description
FCC, FG
description
liquid, tested according to Ph. Eur.
description
≥98% (GC)
assay
≥98% (GC)
assay
-
assay
72-92%
assay
≥98% (GC)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cell culture | plant: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
400, 300
Quality Level
100
Quality Level
300
solubility
water: soluble 182 g/L at 20 °C (68 °F)
solubility
-
solubility
water: soluble 182 g/L at 20 °C (68 °F)
solubility
water: 200 mg/mL, clear, colorless
form
powder
form
crystals or granules, powder or chunks
form
liquid
form
powder or crystals
color
white
color
-
color
white
color
white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-Sorbitol
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)