Przejdź do
S3944
SEW2871
≥98% (HPLC), solid
Synonim(y):
5-[4-Phenyl-5-(trifluoromethyl)-2-thienyl]-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]- 1,2,4-oxadiazole
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1270,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4810,00 zł
4088,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H10F6N2OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
440.36
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
protect from light
1270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
protect from light
color
white
mp
94.5-95.3 °C
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1cccc(c1)-c2noc(n2)-c3cc(-c4ccccc4)c(s3)C(F)(F)F
InChI
1S/C20H10F6N2OS/c21-19(22,23)13-8-4-7-12(9-13)17-27-18(29-28-17)15-10-14(11-5-2-1-3-6-11)16(30-15)20(24,25)26/h1-10H
InChI key
OYMNPJXKQVTQTR-UHFFFAOYSA-N
Application
SEW2871 was used to mimic the effects of sphingosine-1 phosphate in HUVECs to study the innate immunity rendered by long pentraxin 3.
SEW2871 has been used as a sphingosine-1 phosphate (S1P) receptor agonist to determine the effects of reconstituting plasma apolipoprotein M (ApoM) /S1P on vascular permeability in mice.
Biochem/physiol Actions
SEW2871 is a selective agonist of spingosine-1 phosphate receptor. It exacerbates reperfusion arrhythmias by significantly prolonging the duration of ventricular tachycardia and ventricular fibrillation. SEW2871 modulates inflammatory reactions by influencing lymphocyte homing and cell migration. By the inhibition of proinflammatory molecules, SEW2871 reduces acute renal failure due to ischemia.
Novel, selective human sphingosine-1-phosphate subtype 1 (S1P1) receptor agonist.
Features and Benefits
This compound is featured on the Lysophospholipid Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Packaging
Light sensitive.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S9666C1997EMU042581
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥95%, powder
description
≥98% (HPLC)
description
targeting mouse S1pr5
form
solid
form
powder
form
solid
form
lyophilized powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95%
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: insoluble, DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO: >5 mg/mL
solubility
-
storage condition
protect from light
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)