Przejdź do
S4068
Splitomicin
≥98% (HPLC), powder
Synonim(y):
1,2-Dihydro-3H-naphtho[2,1-b]pyran-3-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
382,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H10O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.22
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
382,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1CCc2c(O1)ccc3ccccc23
InChI
1S/C13H10O2/c14-13-8-6-11-10-4-2-1-3-9(10)5-7-12(11)15-13/h1-5,7H,6,8H2
InChI key
ISFPDBUKMJDAJH-UHFFFAOYSA-N
Application
Splitomicin was used to inhibit SIRT1 in human aortic endothelial cells and sirtuins in human breast cancer cells. Mouse leukaemic monocyte macrophage cell line was treated with Splitomicin prior to cholesterol efflux studies.
Biochem/physiol Actions
Splitomicin, a derivative of β-naphthol is an inhibitor of Silent Information Regulator 2 (SIR2). It inhibits the NAD+-dependent deacetylase activity of Sir2 in vitro. It increases the levels of cyclic AMP by inhibiting the activity of cyclic AMP phosphodiesterase, interferes with mobilization of intracellular Ca+2 and ATP release. This results in inhibition of platelet aggregation that is effective in cardiovascular and cerebrovascular diseases.
Sir2p (silent information regulator) and HDAC inhibitor.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1767SML1766SML0450
description
≥98% (HPLC), powder
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Splitomicin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)