Przejdź do
S4069
SL327
≥98% (HPLC), Mixture of E & Z isomers, solid
Synonim(y):
α-[Amino-(4-aminophenylthio)methylene)-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile, SL 327, SL-327
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
739,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2850,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H12F3N3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
335.35
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated, protect from light
739,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated, protect from light
color
white to off-white
mp
127-128.2 °C
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N\C(Sc1ccc(N)cc1)=C(\C#N)c2ccccc2C(F)(F)F
InChI
1S/C16H12F3N3S/c17-16(18,19)14-4-2-1-3-12(14)13(9-20)15(22)23-11-7-5-10(21)6-8-11/h1-8H,21-22H2/b15-13+
InChI key
JLOXTZFYJNCPIS-FYWRMAATSA-N
Application
SL327 was used to study the role of MAPK signaling in interictal spiking and behavior of epileptic rats. It was used to study the effect of estradiol on ERK signaling in mouse dorsal hippocampus.
SL327 has been used as an inhibitor of dual specificity mitogen-activated protein kinase (MEK) in Zebrafish embryos and lymphatic endothelial cell (LEC).
Biochem/physiol Actions
SL327 is a selective MEK1/2inhibitor (IC50 values are 0.18 and 0.22 μM for MEK1 and MEK2 respectively), which blocks hippocampal LTP in vitro.
SL327 is a selective MEK1/2inhibitor (IC50 values are 0.18 and 0.22 μM for MEK1 and MEK2 respectively), which blocks hippocampal LTP in vitro. SL327 is a brain penetrant in vivo blocking fear conditioning and learning in rats, and producing neuroprotection in mice following systemic administration.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)