Przejdź do
S4326
SB-277011-A hydrochloride hydrate
≥98% (HPLC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
763,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2460,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H30N4O · HCl · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
475.02 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
763,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
originator
GlaxoSmithKline
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.Cl.O=C(N[C@@H]1CC[C@H](CC1)CCN2CCc3cc(ccc3C2)C#N)c4ccnc5ccccc45
InChI
1S/C28H30N4O.ClH.H2O/c29-18-21-5-8-23-19-32(16-13-22(23)17-21)15-12-20-6-9-24(10-7-20)31-28(33)26-11-14-30-27-4-2-1-3-25(26)27;;/h1-5,8,11,14,17,20,24H,6-7,9-10,12-13,15-16,19H2,(H,31,33);1H;1H2/t20-,24-;;
InChI key
OOWNBQACGIKNGM-ONAIBGCWSA-N
Application
SB-277011-A hydrochloride hydrate has been used:
  • as a dopamine D3 receptor-selective antagonist in rats to test its effect on 4-propyl-9-hydroxynaphthoxazine ([3H]-(+)-PHNO) radiotracer in cerebellum L9/10 and striatum
  • as an acetylcholine inhibitor to test its negative allosteric modulation on Ascaris suum nicotinic acetylcholine receptor (Asu-ACR-16) expressed in Xenopus oocytes and its inhibitory effect on locomotion in Caenorhabditis elegans
  • to test its effect on alcohol consumption in mice
SB-277011-A hydrochloride hydrate may be used in D3 dopamine receptor-mediated cell signaling studies.
Biochem/physiol Actions
The D3 dopamine receptor antagonist, SB-277011-A inhibits the cocaine-seeking behavior and cocaine-enhances brain stimulation reward in in rats. It decreases drug-seeking behavior and may be useful in treatment of cocaine and methamphetamine addiction.
SB-277011-A is a potent, selective brain-penetrant D3 dopamine receptor antagonist; 80-100x selective for D3 over D2; pKi = 7.95 for hD3 receptor.
SB-277011-A is the most selective D3 dopamine receptor antagonist.
Features and Benefits
This compound is featured on the Dopamine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by GlaxoSmithKline. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)