Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 449,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOCH2CH(NH2)COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
105.09
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
206-130-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1721405
eCl@ss:
32150312
449,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
DL-Serine, ≥98% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white
mp
240 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: soluble
SMILES string
NC(CO)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)
InChI key
MTCFGRXMJLQNBG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
NMDA agonist acting at the glycine site; precursor of glycine by serine hydroxymethyltransferase
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥98% (TLC) | description BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| mp 240 °C (dec.) (lit.) | mp 240 °C (dec.) (lit.) |
| color white | color white |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| solubility H2O: soluble | solubility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DL-Serine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?