Przejdź do
S4500
L-Serine
≥99% (HPLC), ReagentPlus®
Synonim(y):
(S)-2-Amino-3-hydroxypropionic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
125,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
964,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
9140,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOCH2CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
105.09
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
EC Number:
200-274-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1721404
125,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
L-Serine, ReagentPlus®, ≥99% (HPLC)
Quality Segment
product line
ReagentPlus®
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
mp
222 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
application(s)
detection
storage temp.
room temp
SMILES string
N[C@@H](CO)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1
InChI key
MTCFGRXMJLQNBG-REOHCLBHSA-N
Application
L-Serine has been used in the preparation of Tris-BSAN buffer for homogenization. It has also been used for quantitative analysis of excretion of polypeptides in normal urine.
Biochem/physiol Actions
L-Serine is a non-essential amino acid that acts as a precursor for nucleotide synthesis. It has roles in the development and function of the central nervous system. L-Serine also has a role in cellular proliferation.
Precursor of glycine by serine hydroxymethyltransferase.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR11031612506S0450000
L-Serine Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1103
L-Serine
L-Serine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1612506
L-Serine
Serine European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
S0450000
Serine
description
ReagentPlus®, ≥99% (HPLC)
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
form
powder
form
-
form
-
form
-
assay
≥99% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
product line
ReagentPlus®
product line
-
product line
-
product line
-
storage temp.
room temp
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
mp
222 °C (dec.) (lit.)
mp
222 °C (dec.) (lit.)
mp
222 °C (dec.) (lit.)
mp
222 °C (dec.) (lit.)
color
white to off-white
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Serine
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?