Przejdź do
S4572
SANT-1
≥98% (HPLC), powder, SHH antagonist
Synonim(y):
(4-Benzyl-piperazin-1-yl)-(3,5-dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-ylmethylene)-amine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
862,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3700,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H27N5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
373.49
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
862,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
SANT-1, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cc1nn(-c2ccccc2)c(C)c1\C=N\N3CCN(CC3)Cc4ccccc4
InChI
1S/C23H27N5/c1-19-23(20(2)28(25-19)22-11-7-4-8-12-22)17-24-27-15-13-26(14-16-27)18-21-9-5-3-6-10-21/h3-12,17H,13-16,18H2,1-2H3/b24-17+
InChI key
FOORCIAZMIWALX-JJIBRWJFSA-N
Application
  • SANT-1 has been used: to treat cells and study the effect of SANT1-mediated inhibition on hedgehog signaling
  • in the generation of functional human pancreatic β cells in vitro
  • to treat of Anaplastic lymphoma kinase (ALK)-positive anaplastic large cell lymphoma cells2 and chronic lymphocytic leukemia cells3 with SANT-1 induced cell death
Biochem/physiol Actions
SANT-1 is known to induce apoptosis via Ras/NF-κB pathway in glioblastoma cells.
SANT-1 is a potent sonic hedgehog pathway (Shh) antagonist that directly inhibits by binding to the smoothened (Smo) receptor. SANT-1 inhibits wild type and oncogenic Smo with equal potency.
SANT-1 is a potent sonic hedgehog pathway (Shh) antagonist.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
559303PHR3835263850
description
≥98% (HPLC), powder
description
A potent, cell-permeable antagonist of the Shh signaling pathway by binding directly to Smoothened, a distant relative of G protein-coupled receptors.
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
description
99%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
99%
form
powder
form
solid
form
-
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SANT-1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. How long and at what temperature can be stored the aliquotes?
    1 answer
    1. Following reconstitution, aliquot and freeze at -20°C. Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.