Przejdź do
S4574
Spin Column for Seppro™
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
6 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
980,00 zł
833,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41106500
eCl@ss:
32110209
833,00 zł
Cena katalogowa980,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
room temp
Quality Segment
Application
Spin Columns are recommended for use with Seppro™ reagents.
Legal Information
Seppro is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S4324
description
-
description
-
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)