Przejdź do
S4762
Streptavidin from Streptomyces avidinii
essentially salt-free, lyophilized powder, ≥13 units/mg protein
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
0.1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
206,00 zł
0.5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
655,00 zł
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
898,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2980,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4950,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
MDL number:
206,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
essentially salt-free, lyophilized powder
Quality Segment
specific activity
≥13 units/mg protein
mol wt
~60 kDa
capacity
4 mol/mol (Biotin)
application(s)
research pathology
storage temp.
−20°C
General description
Streptavidin derives its name from its bacterial source Streptomyces avidinii and from the hen egg-white protein, avidin, which has high affinity to biotin. Its homologous core shares 33% sequence similarity with avidin, as well as sharing a common tetrameric structure. It is a crystalline tetrameric protein, with a molecular weight of 4*15000Da. It binds four molecules of biotin. Streptavidin lacks carbohydrate and sulfur-containing amino acids.
Streptavidin is a crystalline protein isolated from the bacterium Streptomyces avidinii and possesses biotin-binding ability. It has four binding sites for biotin like avidin and binds four molecules of biotin. Streptavidin is now considered as a new type of biotin-binding protein.
Application
Streptavidin from Streptomyces avidinii has been used:
  • in wire functionalization
  • in streptavidin capture enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
  • in microbubble preparation
Preparation Note
Affinity purified.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S067785878S3762
description
essentially salt-free, lyophilized powder, ≥13 units/mg protein
description
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder
description
affinity purified, lyophilized from 10 mM potassium phosphate, ≥13 U/mg protein
description
essentially salt-free, lyophilized powder, ≥5 units/mg protein
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
essentially salt-free, lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
powder
form
essentially salt-free, lyophilized powder
application(s)
research pathology
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
capacity
4 mol/mol (Biotin)
capacity
4 mol/mol binding capacity (Biotin)
capacity
-
capacity
-
specific activity
≥13 units/mg protein
specific activity
-
specific activity
≥13 U/mg protein
specific activity
≥5 units/mg protein
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–9 of 9 Questions  
  1. Does S472-5MG contain 5 mg of Streptavidin alone, or does it also include other materials? What does the %protein test within the CoA involve, and why is there a range of acceptance values? Also, how long is Streptavidin allowed to solubilize when preparing the 1mg/mL for the solubility quality test?
    1 answer
    1. S4762-5 mg consists of 5 mg of the Streptavidin protein, and with overpack, it amounts to 5.24MG protein. The protein assay, conducted by a proprietary method developed by Sigma, is performed to assess whether the product has been adequately isolated and the subsequent affinity purification process has yielded at least 65% Streptavidin. For this product, solubility above 1 mg/mL is not tested, and the QC testing is carried out at 1 mg/mL. The solubility time is typically not recorded, but generally, this product dissolves in a few minutes.
      Helpful?
  2. Is there a protocol for diluting the streptavidin S4762? For biotin-antibody assays, what solvent is typically used—DI water or 1X PBS? The documentation mentions, "Reconstitute in H₂O or 1 mM NaHCO₃, pH 9.0 at twice the final concentration and then dilute with an equal volume of 2X buffer." If diluted with H₂O, should 2X buffer still be used? Also, what does 2X buffer mean? Is it an SDS buffer?
    1 answer
    1. Streptavidin S4762 can be reconstituted in H₂O or 1 mM NaHCO₃ at twice the final concentration and then diluted with an equal volume of 2X buffer. For biotin-antibody assays, it is typical to use 1X PBS as the solvent. When diluted with H₂O, 2X buffer should still be used. The term "2X buffer" refers to the buffer being used at double the normal strength and does not specifically refer to an SDS buffer.
      Helpful?
  3. how can streptavidin bond on nc membrane?
    1 answer
    1. This product binds to Biotin. FAs mentioned on the Certificate of Analysis : Streptavidin ≥ 18 U/mgP in one lot. One unit will bind 1.0 ug biotin. According to the method described by: Green N.M., Methods in Enzymology, 18, 418 (1970).
      Additionally, the following information below may be helpful: https://www.researchgate.net/post/How-could-streptavidin-bind-tightly-to-the-nitrocellulose-membrane-without-using-biotin
      Helpful?
  4. Why this diferent between https://www.sigmaaldrich.com/NL/en/product/sigma/s4762 and https://www.sigmaaldrich.com/NL/en/product/sigma/s0677.
    1 answer
    1. The major difference between product S4762 and S0677 is that product S4762, is not a recombinant and is essentially salt-free while product S0677 is recombinant, expressed in E. coli.
      For product S4762, commercial preparations of streptavidin were analyzed by isoelectric focusing combined with an affinity-based protein blot using biotinylated, protein-saturated nitrocellulose. This product has an approximated molecular weight equal to 60,000 kDa. Dependent on the preparation, seven to sixteen streptavidin forms were found with isoelectric points ranging from 5 to 8.
      For product S0677, the protein is free of carbohydrate. The four subunits consisting of molecular weight of approx. 13,000 Da, each containing a single biotin-binding site. Each subunit has six tyrosine residues. The recombinant streptavidin from E. coli is the natural protein. There have been no deletions or additions. It is unknown if the protein for this product has the N-terminal methionine that is often found in recombinant proteins produced in E. coli.
      It appears the recombinant Streptavidin starts at amino acid residue 16-133 (with a mutation at residue 120)
      Helpful?
  5. What is the expiration date of the Product No. S4762 in my possession?
    1 answer
    1. Product No. S4762 has not been assigned an expiration date by Sigma. Streptavidin is stable. S4762 has been assigned a QC Release date as well was a Retest Date. These dates can be found on the Certificate of Analysis. The QC Release Date indicates the last date that the lot was tested and found to meet specifications, and the Retest Date indicates the next date that the lot will be tested, assuming that enough of the lot remains to perform the testing.
      Helpful?
  6. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  7. What is the affinity of streptavidin (e.g., Product No. S4762) for biotin?
    1 answer
    1. Streptavidin binds the small molecule biotin with extraordinary affinity. The dissociation constant is KD = 4 × 10-14 M, according to N. M. Green, Methods Enzymol., 184, 51 (1990).
      Helpful?
  8. How do I determine how many units are in a particular amount of Product No. S4762?
    1 answer
    1. On the Certificate of Analysis for the product, the activity of the product per milligram can be found. This number is specific for your lot, and you must look up the Certificate of Analysis by the lot number for your particular batch of product. From this number, you can calculate how many units are in a particular weight of your product by multiplying the weight of the product by the units/mg of the product.
      Helpful?
  9. In what is Product No. S4762 soluble? And how do you recommend storing solutions of streptavidin?
    1 answer
    1. This product is soluble in water or aqueous buffer (i.e., PBS) at 1 mg/mL. Solutions in PBS or water can be stored for several months at 4°C, or for more than a year as frozen aliquots.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review