Przejdź do
S4887
D-(+)-Sorbose
≥99%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1010,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.16
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
222-796-0
Beilstein/REAXYS Number:
1724559
MDL number:
1010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
optical activity
[α]20/D 36 to 44 °, c = 1% (w/v) in water
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
color
white
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
storage temp.
room temp
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5+,6+/m1/s1
InChI key
BJHIKXHVCXFQLS-PYWDMBMJSA-N
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
X15009572988635
description
≥99%
description
≥99% (HPLC)
description
BioUltra, ≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
description
≥98.0% (HPLC)
biological source
synthetic
biological source
cell culture
biological source
-
biological source
-
assay
≥99%
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
form
powder
form
powder
form
crystals
form
powder
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)