Przejdź do
S5295
SITE+3 Liquid Media Supplement (100×)
liquid, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Synonim(y):
100× Media Supplement, Liquid Media Supplement
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
605,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352205
605,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
sterility
sterile-filtered
Quality Segment
product line
BioReagent
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Preparation Note
Prepared in Earle′s Balanced Salt Solution (EBSS) without phenol red.
Other Notes
Contains 1.0 mg/ml recombinant human insulin, 0.55 mg/ml human transferrin (substantially iron-free), 0.5 μg/ml sodium selenite, 0.2 mg/ml ethanolamine, 470 μg/ml linoleic acid, 470 μg/ml oleic acid and 50 mg/ml bovine serum albumin at the 100x concentration. Contains 2 moles each of linoleic acid and oleic acid per mole of albumin.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
I2771S4920I3146
description
liquid, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
description
liquid, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
description
liquid, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
description
liquid, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, single cell analysis: suitable
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Quality Level
500
Quality Level
300
Quality Level
500
Quality Level
500
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)