Przejdź do
S5392
Wheaton Coplin staining jars
Plastic screw cap only
Synonim(y):
240330, cap, closure, lid, screw cap, seal, top
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
20 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
432,00 zł
367,20 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
41121800
367,20 zł
Cena katalogowa432,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
feature
Wheaton staining ware is not recommended for any moist heat applications such as microwaves, autoclaves or water baths.
manufacturer/tradename
DWK Life Sciences WHEATON®
Features and Benefits
  • Aluminum foil faced pulp board liners can be used with organic solvents. Good resistance to hydrocarbons, oils, ketones and alcohols Not good for acids or alkalis.
Legal Information
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S5516S5766S5891
description
Plastic screw cap only
description
5 slide jar with ground glass cover
description
5 slide jar with plastic screw cap
description
5 slide jar with plastic screw cap
manufacturer/tradename
DWK Life Sciences WHEATON®
manufacturer/tradename
DWK Life Sciences WHEATON® 900470
manufacturer/tradename
DWK Life Sciences WHEATON® 900570
manufacturer/tradename
DWK Life Sciences WHEATON® 900520
feature
Wheaton staining ware is not recommended for any moist heat applications such as microwaves, autoclaves or water baths.
feature
Wheaton staining ware is not recommended for any moist heat applications such as microwaves, autoclaves or water baths., capacity 5 3 × 1 in. (76 × 25 mm) slide (vertically, ten slides back-to-back)
feature
Wheaton staining ware is not recommended for any moist heat applications such as microwaves, autoclaves or water baths.
feature
Wheaton staining ware is not recommended for any moist heat applications such as microwaves, autoclaves or water baths., capacity 5 3 × 1 in. (76 × 25 mm) slide (vertically, ten slides back-to-back)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wheaton Coplin staining jars
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)